missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride |
| CAS | 1246817-66-2 |
| Molekylær formel | C2H3D2NO3•1/2HCl |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Aminooxyacetic Acid-d2 Hemihydrochloride, 2-(Aminooxy)acetic Acid-d2 Hemihydrochloride, Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride, Carboxymethoxylamine-d2 Hemihydrochloride, O-Carboxymethylhydroxylamine-d2 Hemihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO3/c3-6-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMIL | NOC([2H])([2H])C(O)=O.Cl |
| IUPAC navn | 2-aminooxy-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.33 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?