Få mere at vide
Carboxymefloquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxymefloquine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5F6NO2/c13-11(14,15)7-3-1-2-5-6(10(20)21)4-8(12(16,17)18)19-9(5)7/h1-4H,(H,20,21) |
| Formel vægt | 309.0224 |