Få mere at vide
Thermo Scientific™ CarboxyLink™ Koblingsharpiks
Artikelnummer. 11856744 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11856744 25 mL 25ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11856744 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20266
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Kovalent immobiliser peptidantigener og andre carboxylatligander til affinitetsoprensning ved hjælp af DADPA-aktiverede agaroseperler og EDC-tværbinder.
Thermo Scientific™ CarboxyLink Koblingsharpikser og kits sørger for kovalent immobilisering af peptider eller andre carboxylholdige (-COOH) molekyler til en porøs, perleformet harpiks til brug i affinitetsoprensningsprocedurer.
Disse aktiverede harpikser muliggør immobilisering af carboxylatligander til anvendelse i affinitetsprotokoller. CarboxyLink Harpiks er tværbundet perleformet agarose (eller akrylamid-baseret Thermo Scientific UltraLink™ Biosupport), der er blevet aktiveret med diaminodipropylamin (DADPA) for at indeholde lange afstandsarme, som hver har en primær amin for enden. Når inkuberet med harpiksen og carbodiimid-tværbinderen EDC (inkluderet i CarboxyLink Immobilization Kit), bliver carboxyl-holdige molekyler permanent knyttet til understøtningen ved hjælp af stabile amidbindinger. Når først et molekyle er koblet, kan den fremstillede affinitetssøjle anvendes flere gange i typiske proteinaffinitetsoprensningsprocedurer. CarboxyLink Koblingsharpikser kan også bruges til at immobilisere andre slags molekyler under anvendelse af alternative amin-reaktive tværbindingskemier.
Højdepunkter:
  • CarboxyLink Koblingsharpikser– agarose- eller akrylamidbærer med perler aktiveret med diaminodipropylamin (DADPA) til amin-til-carboxyl-konjugering ved hjælp af EDC-tværbinder
  • Effektiv peptidimmobilisering– koble nemt 1 til 2 mg peptid pr. milliliter bundfældet harpiks
  • Stabil forbindelse– immobilisering resulterer i kovalent binding af carboxylgrupper ved amidbindinger, hvilket muliggør flere runder af affinitetsoprensning med en batch af forberedt harpiks
  • Fleksible og skånsomme koblingsforhold– immobiliseringsreaktion fuldført i simpel MES eller anden ikke-amin og ikke-carboxyl, næsten neutral buffer, med eller uden organisk opløsningsmiddel
  • Ideel til umodificerede peptider– immobiliserer peptider med høj kapacitet og forskellige orienteringer uden sterisk hindring, hvilket muliggør effektiv anvendelse til affinitetsoprensning af specifikke antistoffer
  • Praktiske sæt og produktstørrelser– vælg 5-søjlesæt med komplette sæt buffere, tværbinder og alsidige spin/dryp-søjler indeholdende enten harpikstyper (agarose eller polyakrylamid) eller vælg selvstændig harpiks til andre formål
CarboxyLink Koblingsharpiks (delnr. 20266, 44899):
  • Ligand: diaminodipropylamin (DADPA)
  • Støtte: tværbundet 4% perleformet agarose
  • Afstandsarm: 9 atomer
  • Ladning: aktiveret med mindst 16 μmol amin pr. milliliter bundfældet harpiks
  • Format: 50% harpiksopslæmning i 0,05% natriumazid
UltraLink DADPA-harpiks (delnr. 53154):
  • Ligand: diaminodipropylamin (DADPA)
  • Støtte: Thermo Scientific UltraLink Biostøtte
  • Afstandsarm: 14 atomer
  • Ladning: aktiveret med mindst 40 μmol amin pr. milliliter bundfældet harpiks
  • Format: 50% harpiksopslæmning i 0,02% natriumazid
Inkluderer:
CarboxyLink Harpikssøjler (DADPA agarose eller UltraLink Support), EDC-tværbinder, koblingsbuffer (MES-pufret saltvand), vaskeopløsning og kolonnetilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CarboxyLink Koblingsharpiks
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Form Væske
Produktlinje CarboxyLink
Mængde 25 mL
Mål Primær amin
Type Resin
Stationær fase Amin
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Kapacitet (metrisk) 25 mL