Få mere at vide
Molecular Probes™ Carboxyl Latex Perler, 4 % w/v, 0,5μ m
Beskrivelse
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. På grund af den måde, hvorpå polystyrenkæderne arrangerer sig i perlen, er overfladen meget hydrofob af karakter, hvilket gør disse ideelle materialer til adsorption af materialer såsom proteiner.
Carboxyllatexen består af carboxylladningsstabiliserede hydrofobe polystyrenmikrosfærer. Kun carboxylgrupper er til stede på partikeloverfladen. Partiklerne er carboxylanalogen af sulfatlatexerne. Carboxylgruppens pKa er relativt høj, og derfor er disse partikler ikke egnede til arbejde i sure medier. IDC-carboxyllatexer er tilgængelige i en række størrelser og overfladeladningstætheder. De kan anvendes enten til fysisk adsorption af antigener eller antistoffer eller til kovalent kobling af komponenter til partikeloverfladen.
Mikrosfærer er tilgængelige i mange størrelser og overfladefunktioner
• 25 størrelser —at vælge imellem 0,02 mikron til 16 mikron
• —20 forskellige overflader til klar konjugering til stort set ethvert materiale
• —
•—Surfaktantfri ultraren Forskellige
mængder fra milliliter til 500-liters mængder Nøgleanvendelser af mikrosfærer
• Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
• Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
• Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
Få flere oplysninger
Læs en teknisk oversigt over mikrosfærer og find ud af om højaktive perler, superaktive perler, specialperler, og gennemgå perlekoblingsprotokoller på IDC Surfactant-free Latex Beads ansøgningsside.
Vi ’laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig Hvis
du ikke kan ’se den mikrosfære, du ’leder efter, på vores lagerliste, laver vi ’en tilpasset mikrosfære til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi garanterer kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Latex perler |
| Produktlinje | IDC |
| Mængde | 15 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Overflademodifikation | Carboxyl |
| Diameter (metrisk) | 0,5μ m |