Få mere at vide
Novus Biologicals™ Carboxyl IR Fluorescent Particles, CyGreen, 3.0-3.4 um
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
2 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Farve | CyGreen |
| Til brug med (applikation) | Flow Cytometry |
| Materiale | Polystyrene |
| Produkttype | Fluroescent Carboxylate-Modified Particle |
| Mængde | 2 mL |
| Diameter (metrisk) | 3.0 to 3.4 μm |