missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carboxyethylsilanetriol Sodium Salt - 25% in water, TRC

Artikelnummer. 30352151
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352151 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1782832.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale disodium;3-[dihydroxy(oxido)silyl]propanoate
CAS 18191-40-7
Molekylær formel C3 H6 O5 Si . 2 Na
Mængde 2.5 g
Synonym Carboxyethylsilanetriol Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C3H7O5Si.2Na/c4-3(5)1-2-9(6,7)8;;/h6-7H,1-2H2,(H,4,5);;/q-1;2*+1/p-1
SMIL [Na+].[Na+].O[Si](O)([O-])CCC(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;3-[dihydroxy(oxido)silyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 196.142
Formel vægt 195.978
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25 %
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.