Få mere at vide
Carboxyethylsilanetriol Sodium Salt - 25% in water, TRC
Artikelnummer. 30351874
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30351874 1 g
1 options
Artikelnummer. 30351874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1782831G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale disodium;3-[dihydroxy(oxido)silyl]propanoate
CAS 18191-40-7
Molekylær formel C3 H6 O5 Si . 2 Na
Mængde 1 g
Synonym Carboxyethylsilanetriol Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C3H7O5Si.2Na/c4-3(5)1-2-9(6,7)8;;/h6-7H,1-2H2,(H,4,5);;/q-1;2*+1/p-1
SMIL [Na+].[Na+].O[Si](O)([O-])CCC(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;3-[dihydroxy(oxido)silyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 196.142
Formel vægt 195.978
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25 %