Få mere at vide
Carboxyamidotriazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411599
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16411599 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16411599 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16126
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Carboxyamidotriazole (L-651582) is a cytostatic inhibitor of nonvoltage-operated calcium channels and calcium channel-mediated signaling pathways. Carboxyamidotriazole shows anti-tumor, anti-inflammatory and antiangiogenic effects.
Carboxyamidotriazole (L-651582) is a cytostatic inhibitor of nonvoltage-operated calcium channels and calcium channel-mediated signaling pathways. Carboxyamidotriazole shows anti-tumor, anti-inflammatory and antiangiogenic effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxyamidotriazole
Fysisk form Solid
CAS 99519-84-3
Farve Off-White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12Cl3N5O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym L-651582 CAI
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (235.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(N)N(CC2=CC(Cl)=C(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C(Cl)=C2)N=N1)N
Molekylvægt (g/mol) 424.67
Formel vægt 424.67
Procent renhed 95.0%