Få mere at vide
Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487387
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16487387 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16487387 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112680A
MedChemExpress Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt has the peculiarity to exhibit high molecular specificity for RNA over DNA G4s.
Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt has the peculiarity to exhibit high molecular specificity for RNA over DNA G4s.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt
CAS 2444713-88-4
Farve Light Green
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C37H35F3N10O9
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (121.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (73.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCN1N=NC(COC2=CC(C(NC3=NC4=CC=CC=C4C(OCCN)=C3)=O)=NC(C(NC5=NC6=CC=CC=C6C(OCCN)=C5)=O)=C2)=C1.FC(C(O)=O)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 820.73
Formel vægt 820.73
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation