missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carboxy-PTIO Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30353565
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353565 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1812505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carboxy-PTIO, Potassium Salt
CAS 148819-94-7
Molekylær formel C14 H16 N2 O4 . K
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17N2O4.K/c1-13(2)14(3,4)16(20)11(15(13)19)9-5-7-10(8-6-9)12(17)18;/h5-8H,1-4H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMIL [K+].CC1(C)N([O])C(=[N+]([O-])C1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)[O-]
IUPAC navn potassium;4-(1-λ^{1}-oxidanyl-4,4,5,5-tetramethyl-3-oxidoimidazol-3-ium-2-yl)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 315.39
Formel vægt 315.0747
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.