Få mere at vide
Carboxy-PTIO potassium salt, 98+%
Artikelnummer. 15403929
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403929 10 mg 10mg
15413929 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61316.MA
Request Bulk or Custom Format
Stabilt, vandopløseligt frit radikal, der reagerer med nitrogenoxid (NO) for at hæmme NO-syntase
Stabilt, vandopløseligt frit radikal, der reagerer med nitrogenoxid (NO) for at hæmme NO-syntase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148819-94-7
Molekylær formel C14H17KN2O4
Molekylvægt (g/mol) 316.398
MDL nummer MFCD00216153
InChI nøgle CUYIQXAMAUOMKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ion 2-4-carboxylatophenyl-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate, 2-4-potassiooxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-2-imidazoline 3-oxide-1-yl oxy radical, potassium 2-4-carboxylatophenyl-3-hydroxy-4,4,5,5-tetramethylimidazol-1-ium-1-olate, potassium 2-4-carboxylatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-3-oxidoimidazol-3-ium-1-yloxidanyl
PubChem CID 54730022
IUPAC navn kalium;4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxidimidazol-1-ium-2-yl)benzoesyre
SMIL CC1(C([N+](=C(N1[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)[O-])(C)C)C.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxy-PTIO potassium salt
Farve Blå
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water; Also soluble in ethanol,methanol,DMSO or DMF.
Formel vægt 315.38
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof