Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carboxin
Artikelnummer. 17291312 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17291312 1 g
17201322 5 g
17211322 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17291312 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467620010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5234-68-4 | C12H13NO2S, C12H13NO2S | 235.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5234-68-4
Molekylær formel C12H13NO2S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxin
Mængde 1 g
Smeltepunkt 89,0 °C til 95,0 °C
Formel vægt 235.31
InChI nøgle GYSSRZJIHXQEHQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(SCCO1)C(=O)NC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-methyl-N-phenyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 235.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carboxin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carboxin