Få mere at vide
Carboxin Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxin-sulfoxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3S/c1-9-11(17(15)8-7-16-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 251.0616 |
| Procent renhed | >95% |