Få mere at vide
Carboxin-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxin-sulfoxide |
| CAS | 17757-70-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carboxin-sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H13 N O3 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,4-Oxathiin-3-carboxanilide, 5,6-dihydro-2-methyl-, 4-oxide (8CI), 5,6-Dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilide-4-oxide, 5,6-Dihydro-3-carboxanilide-2-methyl-1,4-oxathiin-4-oxide, Carboxin 4-oxide, Carboxin sulfoxide, F 831, Vitavax sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3S/c1-9-11(17(15)8-7-16-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC1=C(C(=O)Nc2ccccc2)S(=O)CCO1 |
| Vis mere |