Få mere at vide
Carboxin-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327535
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327535 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327535 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11040200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxin-sulfoxide
CAS 17757-70-9
Analyt- eller komponentnavne Carboxin-sulfoxide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H13 N O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,4-Oxathiin-3-carboxanilide, 5,6-dihydro-2-methyl-, 4-oxide (8CI), 5,6-Dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilide-4-oxide, 5,6-Dihydro-3-carboxanilide-2-methyl-1,4-oxathiin-4-oxide, Carboxin 4-oxide, Carboxin sulfoxide, F 831, Vitavax sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C12H13NO3S/c1-9-11(17(15)8-7-16-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
SMIL CC1=C(C(=O)Nc2ccccc2)S(=O)CCO1
IUPAC navn 6-methyl-4-oxo-N-phenyl-2,3-dihydro-1,4-oxathiine-5-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 251.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 251.0616 g/mol