Få mere at vide
Carboxin, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15216306 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15216306 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 15216306 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S760
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Carboxin5234-68-41000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxin
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 5234-68-4, 67-64-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C12H13NO2S
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle GYSSRZJIHXQEHQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(SCCO1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
IUPAC navn 6-methyl-N-phenyl-2,3-dihydro-1,4-oxathiin-5-carboxamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 235.301
PubChem CID 21307
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:41412
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug