missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carboxin, MedChemExpress
Beskrivelse
Carboxin (Carboxine) is a systemic agricultural fungicide and seed protectant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5234-68-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H13NO2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Carboxine Fenoxan |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (424.99 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?