Få mere at vide
(-)-Carbovir, TRC
Artikelnummer. 17992735
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992735 250 mg
17961315 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC177685250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120443-30-3
Molekylær formel C11 H13 N5 O2
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-∣6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-, (1R-cis)-∣2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one∣(-)-Carbovir
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 247.2532
Produkttype API
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 250 mg
Kemisk navn eller materiale (-)-Carbovir