missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carbovir Monophosphate, TRC

Artikelnummer. 30353097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353097 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17774510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carbovir Monophosphate
CAS 144490-73-3
Molekylær formel C11H14N5O5P
Mængde 10 mg
Synonym rel-2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-[(phosphonooxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one, cis-(±)-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-[(phosphonooxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one, Carbovir 5’-Phosphate, Abacavir - In House Impurity, Abacavir Impurities
InChI formel InChI=1S/C11H14N5O5P/c12-11-14-9-8(10(17)15-11)13-5-16(9)7-2-1-6(3-7)4-21-22(18,19)20/h1-2,5-7H,3-4H2,(H2,18,19,20)(H3,12,14,15,17)
SMIL NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(COP(=O)(O)O)C=C3)c2N1
IUPAC navn [4-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl]methyl dihydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 327.23
Formel vægt 327.0733
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.