Få mere at vide
(-)-Carbovir, Mikromol™
Artikelnummer. 30049569
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049569 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049569 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3249.200025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(-)-Carbovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Carbovir
CAS 120443-30-3
Analyt- eller komponentnavne (-)-Carbovir
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H13 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-, (1R-cis)-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one, (1R-cis)-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-6H-Purin-6-one
InChI formel InChI=1S/C11H13N5O2/c12-11-14-9-8(10(18)15-11)13-5-16(9)7-2-1-6(3-7)4-17/h1-2,5-7,17H,3-4H2,(H3,12,14,15,18)/t6-,7+/m1/s1
SMIL NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)cyclopent-2-en-1-yl]-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 247.2532
Mængde 25 mg
Formel vægt 247,1069 g/mol