Få mere at vide
Carbosulfan, TRC
Artikelnummer. 17967639
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17967639 50 mg
17957839 10 mg
17938329 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17967639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17771050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55285-14-8
Molekylær formel C20 H32 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 380.54
Synonym Carbamic acid, [(dibutylamino)thio]methyl-, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester (9CI), Advantage, Carbosulfan, DBSC, Dingliukebaiwei, FMC 35001, Marshal, Marshal 25EC, Marshal 25ST, Posse, Versal, Zaprawa Marshal
IUPAC navn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-(dibutylamino)sulfanyl-N-methylcarbamate
SMIL CCCCN(CCCC)SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbosulfan
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32N2O3S/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3
Formel vægt 380.2134