Få mere at vide
Carbosulfan-d18, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbosulfan-d18 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32N2O3S/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2,8D2,9D2,13D2,14D2 |