missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carbostyril 124 N-Carboxymethyl Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30367994
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367994 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1776635MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carbostyril 124 N-Carboxymethyl Methanethiosulfonate
CAS 1076199-73-9
Molekylær formel C13 H14 N2 O4 S2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O4S2/c1-8-5-12(19-21(2,18)20)15-11-6-9(3-4-10(8)11)14-7-13(16)17/h3-6,14H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
SMIL Cc1cc(OS(=O)(=S)C)nc2cc(NCC(=O)O)ccc12
IUPAC navn 2-[(4-methyl-2-methylsulfonothioyloxyquinolin-7-yl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 326.39
Formel vægt 326.0395
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.