missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbostyril 124 N-Carboxymethyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbostyril 124 N-Carboxymethyl Chloride |
| CAS | 183613-11-8 |
| Molekylær formel | C12 H11 Cl N2 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClN2O2/c1-7-4-11(16)15-10-5-8(2-3-9(7)10)14-12(17)6-13/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16) |
| SMIL | CC1=CC(=O)Nc2cc(NC(=O)CCl)ccc12 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(4-methyl-2-oxo-1H-quinolin-7-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.68 |
| Formel vægt | 250.0509 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?