Få mere at vide
Carborundum, Technical, SLR, Powder, Medium, about 165μm (80 Grit), Fisher Chemical
Artikelnummer. 12387133 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12387133 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 12387133 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3091/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Fysisk form Solid
Emballage Plastic Powder Jar
Farve Black
Mængde 500 g
CAS 409-21-2
Smeltepunkt 2700°C
MDL nummer 49531
Synonym Silicon carbide
Formel vægt 40.0855g/mol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.