Få mere at vide
Carborundum, Technical, SLR, Powder, Fine, about 76μm (180 Grit), Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Solid |
| Emballage | Plastic Powder Jar |
| Farve | Black |
| Mængde | 500 g |
| CAS | 409-21-2 |
| Smeltepunkt | 2700°C |
| MDL nummer | 49531 |
| Synonym | Silicon carbide |
| Formel vægt | 40.0855g/mol |