Få mere at vide
Carborundum, Technical, SLR, Powder, Coarse, about 686μm (24 Grit), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10600341 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10600341 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10600341 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3090/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Fysisk form Solid
Emballage Plastic Powder Jar
Farve Black
Mængde 500 g
CAS 409-21-2
Smeltepunkt 2700°C
MDL nummer 49531
Synonym Silicon carbide
Formel vægt 40.0855g/mol