Få mere at vide
Carbopol™ 940, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10297740 250 g Plastflaske 250g
1 options
Artikelnummer. 10297740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278382500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9003-01-04 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbopol* 94
CAS 9003-01-04
Farve Hvid
Tab ved tørring 2% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Molekylær formel (C3H4O2)n
MDL nummer MFCD00084394
Mængde 250 g
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
InChI nøgle NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Resterende opløsningsmidler 0.5% max. (benzene)
SMIL OC(=O)C(-*)C-*
IUPAC navn prop-2-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 72.06
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Viskositet 40000 to 60000cP (Brookfield, 20 rpm, 25°C) (neutralized soln., 0.5% dispersion)
Klarhed (neutralized soln.,420nm,0.5% dispersion)
Fysisk form Pulver