Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Carboplatin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772504
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18772504 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772504 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2626/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
DNA cross-linking antitumor agent
Antitumor agent that forms platinum-DNA adducts. Causes intra- and interstrand DNA crosslinks blocking DNA replication and transcription. Enhances radiation-induced single-strand DNA breakage and displays lower nephrotoxicity than analog cisplatin (Cat. No. 2251).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboplatin
CAS 41575-94-4
Mængde 50 mg
Molekylær formel C6H12N2O4Pt
Formel vægt 371.25
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 371.26