Få mere at vide
Carboplatin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493199
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493199 5 g -
15483199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60433.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 41575-94-4 | C6H12N2O4Pt | 371.26 g/mol
Carboplatin bruges primært som et antitumormiddel. Carboplatin bruges i vid udstrækning som et kemoterapilægemiddel til behandling af forskellige typer kræft. Det tilhører gruppen af platin-baserede antineoplastiske midler til at forstyrre DNA (deoxyribonukleinsyre) reparation. Det anvendes i kombination med andre lægemidler og bruges til at hæmme kræftcellevækst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41575-94-4
Molekylær formel C6H12N2O4Pt
Molekylvægt (g/mol) 371.26
MDL nummer MFCD00070464
InChI nøgle BHKICZDKIIDMNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym carboplatin
PubChem CID 122130863
IUPAC navn azanid;cyclobutan-1,1-dicarboxylat; platin(4+)
SMIL N.N.O=C1O[Pt++]OC(=O)C11CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboplatin
Farve Hvid
Lineær formel [C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2
Mængde 5 g
Merck Index 14,1822
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 371.25
Fysisk form Pulver