Få mere at vide
Carboplatin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483199
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483199 1 g 1g
15493199 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15483199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60433.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 41575-94-4 | C6H12N2O4Pt | 371.26 g/mol
Carboplatin bruges primært som et antitumormiddel. Carboplatin bruges i vid udstrækning som et kemoterapilægemiddel til behandling af forskellige typer kræft. Det tilhører gruppen af platin-baserede antineoplastiske midler til at forstyrre DNA (deoxyribonukleinsyre) reparation. Det anvendes i kombination med andre lægemidler og bruges til at hæmme kræftcellevækst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41575-94-4
Molekylær formel C6H12N2O4Pt
Molekylvægt (g/mol) 371.26
MDL nummer MFCD00070464
InChI nøgle BHKICZDKIIDMNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym carboplatin
PubChem CID 122130863
IUPAC navn azanid;cyclobutan-1,1-dicarboxylat; platin(4+)
SMIL N.N.O=C1O[Pt++]OC(=O)C11CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboplatin
Farve Hvid
Lineær formel [C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2
Mængde 1 g
Merck Index 14,1822
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 371.25
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carboplatin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carboplatin