Artikelnummer. 16329707
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Artikelnummer.
Mængde
16329707
1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer.
16329707
Leverandør
SPEX Certiprep
Leverandørnr.
S755
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte CAS No. Concentration Carbophenothion 786-19-6 1000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Carbophenothion
Emballage
2mL amber prescored glass ampule
CAS
786-19-6, 67-56-1
CAS min %
0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max %
0.1, 99.9
Metoder
For US EPA Method 8081
Analyt- eller komponentnavne
Carbophenothion
Molekylær formel
C11H16ClO2PS3
Til brug med (udstyr)
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle
VEDTXTNSFWUXGQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL
CCOP(=S)(OCC)SCSC1=CC=C(C=C1)Cl
Element
Carbophenothion
IUPAC navn
(4-chlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix
Methanol
Molekylvægt (g/mol)
342.851
PubChem CID
13081
Mængde
1 mL
ChEBI
CHEBI:82107
Vis mere
Vis mindre
Product intended for laboratory use only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?