Få mere at vide
Carbophenothion D10 (di(ethyl D5)) 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310894
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30310894 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 30310894 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA11020100AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbophenothion D10 (di(ethyl D5))
CAS 2733387-54-5
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylær formel C11 2H10 H6 Cl O2 P S3
Mængde 1 mL
Synonym Carbophenothion D10 (di(ethyl D5))
InChI formel InChI=1S/C11H16ClO2PS3/c1-3-13-15(16,14-4-2)18-9-17-11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])SCSc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn (4-chlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 352.93
Formel vægt 352.0366 g/mol