Få mere at vide
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylfosfin)rhodium(I), Rh 20%
Artikelnummer. 11305968
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305968 0.25 g 0.25g
11325968 1 g 1g
11315968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010458.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Hydroformylering | CAS: 25470-96-6 | C24H22O3PRh | 492,32 g/mol
Hydroformylering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25470-96-6
Molekylær formel C24H22O3PRh
Molekylvægt (g/mol) 492.32
MDL nummer MFCD00064611
InChI nøgle UGUXXRZSXZLSCY-MECAPONASA-M
IUPAC navn λ¹-rhodium(1+) methanidylidynoxidaniumtriphenylphosphan (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMIL [Rh+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I)
Farve Gul
Mængde 0.25 g
Merck Index 14,356
Opløselighedsinformation Soluble in acetone and chlorinated solvents
Formel vægt 492.32
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 21%
Fysisk form Krystaller