missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbonochloridic Acid (R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbonochloridic Acid (R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl Ester |
| CAS | 201660-37-9 |
| Molekylær formel | C8H12ClNO2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12ClNO2/c9-8(11)12-7-5-10-3-1-6(7)2-4-10/h6-7H,1-5H2/t7-/m0/s1 |
| SMIL | ClC(=O)O[C@H]1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC navn | [(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl] carbonochloridate |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.64 |
| Formel vægt | 189.0557 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?