Få mere at vide
Carbonochloridic Acid Octadecyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbonochloridic Acid Octadecyl Ester |
| CAS | 51637-93-5 |
| Molekylær formel | C19H37ClO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Chloro-formic Acid Octadecyl Ester, Octadecyl Chloroformate, Stearyl Chloroformate, Stearyloxycarbonyl Chloride, n-Octadecyl Chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H37ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-19(20)21/h2-18H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)Cl |
| IUPAC navn | octadecyl carbonochloridate |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.95 |