Få mere at vide
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase VA Monoclonal Antibody (K52035_18D12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
3265.00 DKK - 4900.00 DKK
Tekniske data
Antigen Carbonic Anhydrase VA
Klon K52035_18D12
Koncentration 1 mg/mL
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30208878
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA555641
50 μL
3265.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30199348
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA556021
200 μL
4900.00 DKK
200µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Sequence of this protein is as follows: WQTSNNTLHP LWTVPVSVPG GTRQSPINIQ WRDSVYDPQL KPLRVSYEAA SCLYIWNTGY LFQVEFDDAT EASGISGGPL ENHYRLKQFH FHWGAVNEGG SEHTVDGHAY PAELHLVHWN SVKYQNYKEA VVGENGLAVI GVFLKLGAHH QTLQRLVDIL PEIKHKDARA AMRPFDPSTL LPTCWDYWTY AGSLTTPPLT ESVTWIIQKE PVEVAPSQLS AFRTLLFSAL GEEEKMMVNN YRPLQPLMNR KVWASFQATN
Carbonic Anhydrase VA Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VA in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
Carbonic Anhydrase VA
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
CA Y; CA5; CA5A; CA5AD; Car5; Car5a; Carbonate dehydratase VA; carbonic anhydrase 5 mitochondrial; carbonic anhydrase 5, mitochondrial; carbonic anhydrase 5A; carbonic anhydrase 5a, mitochondrial; carbonic anhydrase 5b, mitochondrial; carbonic anhydrase V, mitochondrial; carbonic anhydrase VA; carbonic anhydrase VA, mitochondrial; carbonic dehydratase; CAV; CAVA; CA-VA; GS1-21A4.1
Recombinant human CA5A (immunogen range is 41-300).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
CA5A
K52035_18D12
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
P35218, P43165
54233, 763
IgG1
Protein A
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater