Få mere at vide
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase I Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA547264
Produktkod. 15587752
  • 4030.00 DKK / 100µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
In direct ELISAs and Western blots, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) CA2, rhCA3, rhCA4, rhCA8, rhCA9, rhCA10, and rhCA12 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Carbonic anhydrases (CAs) are a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. They participate in a variety of biological processes, including respiration, calcification, acid-base balance, bone resorption, and the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva, and gastric acid. They show extensive diversity in tissue distribution and in their subcellular localization. CA1 is closely linked to CA2 and CA3 genes on chromosome 8, and it encodes a cytosolic protein which is found at the highest level in erythrocytes. Variants of this gene have been described in some populations. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. Transcript variants of CA1 utilizing alternative polyA_sites have been described in literature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Carbonic Anhydrase I
Polyclonal
Unconjugated
CA1
AW555628; CA I; CA1; ca1 {ECO:0000250; CAB; CA-I; CA-I {ECO:0000250; Car1; Car-1; Carbonate dehydratase I; carbonate dehydratase I {ECO:0000250; carbonic anhydrase 1; carbonic anhydrase 1 {ECO:0000250; Carbonic anhydrase B; carbonic anhydrase I; carbonic anhydrase I {ECO:0000250; epididymis secretory protein Li 11; HEL-S-11; UniProtKB:P00915}
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
759
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P00915
CA1
E. coli-derived recombinant human Carbonic Anhydrase I/CA1 Ala2-Phe261.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.