Få mere at vide
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase I Monoclonal Antibody (K16257_2B9), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
3265.00 DKK - 4900.00 DKK
Tekniske data
Antigen Carbonic Anhydrase I
Klon K16257_2B9
Koncentration 1 mg/mL
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30206278
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA556033
200 μL
4900.00 DKK
200µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30205619
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA555653
50 μL
3265.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Sequence of this protein is as follows: KNGPEQWSKL YPIANGNNQS PVDIKTSETK HDTSLKPISV SYNPATAKEI INVGHSFHVN FEDNDNRSVL KGGPFSDSYR LFQFHFHWGS TNEHGSEHTV DGVKYSAELH VAHWNSAKYS SLAEAASKAD GLAVIGVLMK VGEANPKLQK VLDALQAIKT KGKRAPFTNF DPSTLLPSSL DFWTYPGSLT HPPLYESVTW IICKESISVS SEQLAQFRSL LSNVEGDNAV PMQHNNRPTQ PLKGRTVRAS
Carbonic Anhydrase I Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase I in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
Carbonic Anhydrase I
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
AW555628; CA I; CA1; ca1 {ECO:0000250; CAB; CA-I; CA-I {ECO:0000250; Car1; Car-1; Carbonate dehydratase I; carbonate dehydratase I {ECO:0000250; carbonic anhydrase 1; carbonic anhydrase 1 {ECO:0000250; Carbonic anhydrase B; carbonic anhydrase I; carbonic anhydrase I {ECO:0000250; epididymis secretory protein Li 11; HEL-S-11; UniProtKB:P00915}
Recombinant human CA1 (immunogen range is 11-260).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
CA1
K16257_2B9
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
B0BNN3, P00915
310218, 759
IgG1
Protein A
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater