Få mere at vide
Carbonatopløsning, 0,5 M natriumkarbonat, til ionkromatografi, H 2 O-matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083643 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 12962235
Brand: Fisher Chemical A 103 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonate
Emballage Flaske
Løsningen indeholder 0.5M Sodium Carbonate
Fysisk form Væske
Koncentration 0.5 M
Type Single-component Standard Solution
IUPAC navn dinatrium;carbonat
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 100 mL