Få mere at vide
Carbonatopløsning, 0,5 M natriumkarbonat, til ionkromatografi, H 2 O-matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12972235 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12972235 500 mL Flaske 500ml
12962235 100 mL Flaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12972235 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 103 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    813.69 DKK / 500ml
    Spare 201.31 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonate
Emballage Flaske
Løsningen indeholder 0,5 M natriumcarbonat
Fysisk form Væske
Koncentration 0.5 M
Type Enkeltkomponent standardløsning
IUPAC navn dinatriumcarbonat
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 500 mL