Få mere at vide
Carbonatopløsning, 0,5 M natriumkarbonat, til ionkromatografi, H 2 O-matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12962235 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12962235 100 mL Flaske 100ml
12972235 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12962235 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 103 100
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonate
Emballage Flaske
Løsningen indeholder 0.5M Sodium Carbonate
Fysisk form Væske
Koncentration 0.5 M
Type Single-component Standard Solution
IUPAC navn dinatrium;carbonat
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 100 mL