Få mere at vide
Carbonatopløsning, 0,35 M Carb./0,10 M Bicarb., til ionkromatografi, 100 mg/L, H 2 O-matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbonate solution |
| Emballage | Flaske |
| Løsningen indeholder | 0.35M Carbonate/0.10M Bicarbonate |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 100 mg/L |
| Type | Single-component Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 100 mL |