Få mere at vide
Carbonatopløsning, 0,22M Carb./ 0,28M Bicarb. til ionkromatografi, 100 mg/l, H 2 O-matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12982235 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12982235 250 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12982235 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 104 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 DKK
    453.28 DKK / 100ml
    Spare 166.72 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonate
Emballage Flaske
CAS 497-19-8
Fysisk form Væske
Molekylær formel CNa2O3
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Type Enkeltkomponent standardløsning
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn dinatriumcarbonat
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
Mængde 250 mL
ChEBI CHEBI:29377