Få mere at vide
Carbonatopløsning, 0,22M Carb./ 0,28M Bicarb. til ionkromatografi, 100 mg/l, H 2 O-matrix, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbonate solution |
| Emballage | Flaske |
| Løsningen indeholder | 0.22M Carbonate/0.28M Bicarbonate |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 100 mg/L |
| Type | Single-component Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 500 mL |