Få mere at vide
Carbonatopløsning, 0,18M Carb./0,17M Bicarb. til ionkromatografi, 100 mg/l, H20 -matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083644 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 12902245
Brand: Fisher Chemical A 105 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonate solution
Emballage Flaske
Løsningen indeholder 0.18M Carbonate/0.17M Bicarbonate
Fysisk form Væske
Koncentration 100 mg/L
Type Single-component Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 100 mL