Få mere at vide
Carbonatopløsning, 0,18M Carb./0,17M Bicarb. til ionkromatografi, 100 mg/l, H20 -matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbonate solution |
| Emballage | Flaske |
| Løsningen indeholder | 0.18M Carbonate/0.17M Bicarbonate |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 100 mg/L |
| Type | Single-component Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 500 mL |