Få mere at vide
Thermo Scientific™ Carbonatbufret saltvand (5X), pH 9,5
Artikelnummer. p-7042837
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15456089
Brand: Thermo Scientific™ J63928.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5X
pH-område 9.5
Format Liquid
Mængde 250 ml
Opbevaringskrav Ambient temperatures
Type Carbonate-buffered saline