Få mere at vide
Thermo Scientific™ Carbonatbufret saltvand (5X), pH 9,5
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5X |
| pH-område | 9.5 |
| Format | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Opbevaringskrav | Omgivende temperaturer |
| Type | Carbonatpufret saltvand |