Få mere at vide
Thermo Scientific™ Carbonate-buffered saline (5X), pH 9.0
Artikelnummer. 15483999
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15483999
Brand: Thermo Scientific™ J61396.AP
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5X
pH-område 9.0
Format Liquid
Mængde 500 ml
Opbevaringskrav Ambient temperatures
Type Carbonate-buffered saline