Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carbonat, 0,5 M bufferopløsning, pH 9,6
Artikelnummer. 15414949
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15414949 250 ml
15424949 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414949 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62610.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    729.30 DKK
    606.65 DKK / 250ml
    Spare 122.65 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Natriumbicarbonatbuffersystem er vigtigt for flere forskellige cellulære processer. Det er et af de vigtigste buffersystemer, der bruges til at opretholde pH i pattedyrsblod og er også vigtigt i syre-base-homeostase af levende ting, herunder mennesker. Det har en tendens til at opretholde en relativt konstant plasma pH og modvirke enhver kraft, der ville ændre den. Det bruges til at neutralisere pH-værdien af chymen, der forlader maven og kommer ind i tyndtarmen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumbicarbonatbuffersystem er vigtigt for flere forskellige cellulære processer. Det er et af de vigtigste buffersystemer, der bruges til at opretholde pH i pattedyrsblod og er også vigtigt i syre-base-homeostase af levende ting, herunder mennesker. Det har en tendens til at opretholde en relativt konstant plasma pH og modvirke enhver kraft, der ville ændre den. Det bruges til at neutralisere pH-værdien af chymen, der forlader maven og kommer ind i tyndtarmen.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved 4 °C i tæt lukket beholder. Undgå indånding. Vask grundigt efter håndtering. Undgå langvarig eller gentagen eksponering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0,5 M bufferopløsning.
pH-område 9.6
Mængde 250 ml
Type Carbonatbufferopløsning.